Läs mer
5-Aminovaleric Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Aminovaleric Acid |
| CAS | 660-88-8 |
| Molekylformel | C5H11NO2 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | 5-Aminopentanoic Acid, 5-Amino-n-valeric Acid, Aminovaleric Acid, DAVA, NSC 58383, NSC 73123, delta-Amino-n-valeric Acid, delta-Aminopentanoic Acid, delta-Aminovaleric Acid, ω-Aminopentanoic Acid, ω-Aminovaleric Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C5H11NO2/c6-4-2-1-3-5(7)8/h1-4,6H2,(H,7,8) |
| LEDER | NCCCCC(=O)O |
| IUPAC-namn | 5-aminopentanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 117.15 |
| Formel vikt | 117.079 |