missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
5β-Androstanedione, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5beta-Androstane-3,17-dione |
| CAS | 1229-12-5 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C19 H28 O2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Androstane-3,17-dione, (5β)-, 5β-Androstane-3,17-dione (8CI), 5β-Androstanedione (7CI), (5β)-Androstane-3,17-dione, Etiocholane-3,17-dione, Etiocholanedione |
| InChI formel | InChI=1S/C19H28O2/c1-18-9-7-13(20)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(21)19(15,2)10-8-16(14)18/h12,14-16H,3-11H2,1-2H3/t12-,14+,15+,16+,18+,19+/m1/s1 |
| LEDER | C[C@]12CCC(=O)C[C@H]1CC[C@@H]3[C@@H]2CC[C@@]4(C)[C@H]3CCC4=O |
| IUPAC-namn | (5R,8R,9S,10S,13S,14S)-10,13-dimethyl-2,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthrene-3,17-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 288.42 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?