Läs mer
Heidolph™ 5° Vinkelplattformshakers
Produktkod. 10707451 Handla allt Heidolph Instruments Produkter
Change view
Mått (D x B x H) Inredning:
375 x 320 x 185 mm
375 x 320 x 195 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (D x B x H) Inredning unitSize
10707451 375 x 320 x 185 mm Varje
10213031 375 x 320 x 195 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10707451 Leverantör Heidolph™ Leverantörsnummer 5433220500
Beräknad leverans: 18-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Har en lutningsvinkel på 5° för mjuka och mjuka rörelser.
  • Duomax 1030 är en medelstor modell och klarar en lastkapacitet på 5 kg
  • Har en lutningsvinkel på 5° för mjuka och mjuka rörelser
  • Använd denna modell för alla kärl - odlingsplattor, mediaflaskor, Erlenmeyer-kolvar - det finns ingen gräns
  • Ställ in och justera kontinuerligt den variabla hastigheten på den analoga kontrollratten från 2 till 50 rpm - idealisk för cellodlingsplattor
  • Denna modell är lämplig för det modulära inkubatorsystemet och rekommenderas för applikationer som kräver variabel temperaturkontroll upp till 65° C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Gungvinkel
Bärande kapacitet (metrisk) 5 kg
Hastighetsintervall 2 till 50 rpm
Elektriska krav 230/240 V, 50/60 Hz
Spänning 230/240 V
Temperaturområde (metriskt) 0 °C till 50 °C
Certifikat och efterlevnad EN 60529
Frekvens 50/60 Hz
Djup (metriskt) 375 mm
Mått (D x B x H) Inredning 375 x 320 x 185 mm
Höjd (metrisk) 185 mm
Bredd (metrisk) 320 mm
Controllertyp Elektronisk
Modell Duomax 1030
Fuktighetsområde 80%
Inkluderar Halkfri gummimatta
Timerintervall 1 till 120 min.