missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

5-APB HCl (1-Benzofuran-5-ylpropan-2-amine Hydrochloride; 5-(2-Aminopropyl)benzofuran Hydrochloride) 1.0 mg/ml in Methanol (as free base), LoGiCal

Produktkod. 30458969
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30458969 1 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30458969 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCAMP1275.2401

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.

Begär ett pris för denna vara här.

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 5-APB (hydrochloride)
CAS 286834-80-8
Analyt- eller komponentnamn 5-APB (hydrochloride)
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C11 H13 N O . Cl H
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym 5-APB HCl, 1-Benzofuran-5-ylpropan-2-amine Hydrochloride, 5-(2-Aminopropyl)benzofuran Hydrochloride, 5-Benzofuranethanamine, α-methyl-, hydrochloride (1:1), 5-Benzofuranethanamine, α-methyl-, hydrochloride (9CI)
InChI formel InChI=1S/C11H13NO.ClH/c1-8(12)6-9-2-3-11-10(7-9)4-5-13-11;/h2-5,7-8H,6,12H2,1H3;1H
Lösningstyp Single Solution
LEDER Cl.CC(N)Cc1ccc2occc2c1
IUPAC-namn 1-(1-benzofuran-5-yl)propan-2-amine;hydrochloride
Lösningsmedel eller matris Methanol
Industry Type Clinical Testing
Molekylvikt (g/mol) 211.69
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 211.0764 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.