Läs mer
5-Aza-2'-deoxycytidin, MP Biomedicals™
Produktkod. 11498911 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
25mg
50mg
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11498911 5 mg 5mg
11408921 10 mg 10mg
11418921 25 mg 25mg
11428921 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11498911 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215480305
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1620.00 SEK
    1542.33 SEK / 5mg
    Save 77.67 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 2353-33-5
Molekylformel C9H13N3O4
Molekylvikt (g/mol) 227.22
MDL-nummer MFCD00006547
InChI-nyckel CKTSBUTUHBMZGZ-SHYZEUOFSA-N
Synonym decitabine, 5-aza-2'-deoxycytidine, dacogen, 5-azadeoxycytidine, 2'-deoxy-5-azacytidine, azadc, dezocitidine, 5-aza-cdr, 5-aza-dc, dacogen tn
PubChem CID 451668
ChEBI CHEBI:50131
LEDER NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@H]1C[C@H](O)[C@@H](CO)O1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Aza-2'-deoxycytidine
Namnnotering För HPLC-analys
Färg Vitt
Analysprocentintervall 99.1%
Kvantitet 5 mg
IUPAC-namn 4-amino-1-[(2R,4S,5R)-4-hydroxi-5-(hydroximetyl)oxolan-2-yl]-1,3,5-triazin-2-on
Formel vikt 228.2
Fysisk form Kristallint pulver
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 5-Aza-2'-deoxycytidine
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Mutagenitet i könsceller Kategorija 2
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H341-Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
  • H360-Kan skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
Skyddsangivelse
  • P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
  • P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
  • P103-Läs etiketten före användning.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 5-aza-2'-deoxycytidine