Läs mer
5-Aza-7-deaza Guanosine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Amino-8-D-Ribofuranosyl-imidazo[1,2-a]-1,3,5-triazin-4(8H) |
| CAS | 67410-65-5 |
| Molekylformel | C10 H13 N5 O5 |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H13N5O5/c11-8-12-9-14(1-2-15(9)10(19)13-8)7-6(18)5(17)4(3-16)20-7/h1-2,4-7,16-18H,3H2,(H2,11,13,19)/t4-,5-,6-,7-/m1/s1 |
| LEDER | NC1=NC(=O)N2C=CN([C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]3O)C2=N1 |
| IUPAC-namn | 2-amino-8-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]imidazo[1,2-a][1,3,5]triazin-4-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 283.24 |
| Formel vikt | 283.0917 |