Läs mer
5-azabensimidazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10706105 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Glasflaska
Unit Size:
1g
Product Code. Kvantitet Förpackning unitSize
10706105 1 g Glasflaska 1g
1 options
Product Code. 10706105 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 398500010
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 272-97-9 | C6H5N3 | 119.13 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material 5-Azabenzimidazole
CAS 272-97-9
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 168°C to 172°C
Färg Beige
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C6H5N3
MDL-nummer MFCD00051808
Kvantitet 1 g
Synonym 3h-imidazo 4,5-c pyridine, 1h-imidazo 4,5-c pyridine, 5-azabenzimidazole, 3,5-diazaindole, 5h-imidazo 4,5-c pyridine, imidazo 4,5-c pyridine, 5-aza-1h-benzoimidazole, 5-aza-benzimidazole
InChI-nyckel UBOOKRVGOBKDMM-UHFFFAOYSA-N
LEDER N1C=NC2=CC=NC=C12
IUPAC-namn 3H-imidazo[4,5-c]pyridin
Molekylvikt (g/mol) 119.13
PubChem CID 9227
Formel vikt 119.13
Procent renhet 97%
Fysisk form Pulver
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 5-Azabenzimidazole
Signal Word
  • Varning
Hazard Category
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Hazard Statement
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Precautionary Statement
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.