Läs mer
MedChemExpress 5-Azacytidine
Specifikationer
Specifikationer
| Molekylvikt (g/mol) | 244.2 g/mol |
| Produkttyp | Reference compound |
| Innehåll och lagring | Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Frakt skick | Room temperature |
| Renhet | 98.0% |
| Kvantitet | 100 mg |
| Löslighetsinformation | H2O : 33.33 mg/mL (136.49 mM∣Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 31 mg/mL (126.95 mM) |
| För användning med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| CAS | 320-67-2 |
| Synonym | Azacitidine∣ 5-AzaC∣ Ladakamycin |