Läs mer
5-azacytidin 2', 3'5'-O-triacetat, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Azacytidine 2',3'5'-O-triacetate |
| CAS | 10302-78-0 |
| Molekylformel | C14H18N4O8 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | 1,3,5-Triazin-2(1H)-one, 4-amino-1-(2,3,5-tri-O-acetyl-β-D-ribofuranosyl)-, s-Triazin-2(1H)-one, 4-amino-1-β-D-ribofuranosyl-, 2',3',5'-triacetate (7CI), s-Triazin-2(1H)-one, 4-amino-1-β-D-ribofuranosyl-, triacetate (ester) (8CI), 4-Amino-1-(2,3,5-tri-O-acetyl-β-D-ribofuranosyl)-1,3,5-triazin-2(1H)-one, 2',3',5'-Triacetetyl-5-azacytidine, 2',3',5'-Triacetyl-5-azacytidine, NSC 291930, 2',3',5'-Triacetate-4-amino-1-β-D-ribofuranosyl-s-triazin-2(1H)-one;2',3',5'-Triacetyl-5-azacytidine, NSC 291930, 4-Amino-1-(2,3,5-tri-O-acetyl-β-D-ribofuranosyl)-1,3,5-triazin-2(1H)-one |
| InChI formel | InChI=1S/C14H18N4O8/c1-6(19)23-4-9-10(24-7(2)20)11(25-8(3)21)12(26-9)18-5-16-13(15)17-14(18)22/h5,9-12H,4H2,1-3H3,(H2,15,17,22)/t9-,10-,11-,12-/m1/s1 |
| LEDER | CC(=O)OC[C@H]1O[C@H]([C@H](OC(=O)C)[C@@H]1OC(=O)C)N2C=NC(=NC2=O)N |
| IUPAC-namn | [(2R,3R,4R,5R)-3,4-diacetyloxi-5-(4-amino-2-oxo-1,3,5-triazin-1-yl)oxolan-2-yl]metylacetat |
| Molekylvikt (g/mol) | 370.31 |
| Formel vikt | 370.1125 |