Läs mer
5-Azacytidine 5'-Monophosphate 60%, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Azacytidine 5'-Monophosphate (Technical Grade) |
| CAS | 2226-72-4 |
| Molekylformel | C8H13N4O8P |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 4-Amino-1-(5-O-phosphono-beta-D-ribofuranosyl)-1,3,5-triazin-2(1H)-one, 4-Amino-1-beta-D-ribofuranosyl- s-triazin-2(1H)-one 5'-Phosphate |
| LEDER | NC1=NC(=O)N(C=N1)[C@@H]2O[C@H](COP(=O)(O)O)[C@@H](O)[C@H]2O |
| Molekylvikt (g/mol) | 324.18 |
| Formel vikt | 324.0471 |