Läs mer
Thermo Scientific Chemicals 5-azacytidin, 99 %
Produktkod. 10003160 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
50 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10003160 50 mg 50mg
10259823 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10003160 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 226620500
Request Bulk or Custom Format
5-Azacytidine, CAS # 320-67-2, is an chemical analog of cytidine that acts as an inhibitor of DNA methyltransferase activity. | CAS: 320-67-2 | C8H12N4O5 | 244.21 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Allmän beskrivning
  • 5-Azacytidin är en kemisk analog till nukleosiden cytidin som införlivas i DNA och hämmar DNA-metylering
  • Vid låga doser binder 5-azacytidin irreversibelt enzymet DNA-metyltransferas (DNMT)
Användningsområden
  • 5-Azacytidin har använts för kardiomyocytdifferentiering från mesenkymala stamceller
  • Det har använts som en potent DNMT-hämmare i studien av tumörcellsproliferation och induktion av genuttryck efter demetylering
  • 5-Azacytidin kan globalt förändra histonmodifieringsmönster
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 320-67-2
Molekylformel C8H12N4O5
Molekylvikt (g/mol) 244.21
MDL-nummer MFCD00006539
InChI-nyckel NMUSYJAQQFHJEW-KVTDHHQDSA-N
Synonym 5-azacytidine, azacitidine, ladakamycin, azacytidine, vidaza, mylosar, azacitidina, azacitidinum, 5-azacitidine, azacitidinum inn-latin
PubChem CID 9444
ChEBI CHEBI:2038
IUPAC-namn 4-amino-1-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxi-5-(hydroximetyl)oxolan-2-yl]-1,3,5-triazin-2-on
LEDER NC1=NC(=O)N(C=N1)[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Azacytidine
Namnnotering 99%
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 228.0°C to 230.0°C
Färg Vitt
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5% min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 50 mg
Merck Index 15, 884
Specifik rotation + 40.00
Löslighetsinformation Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in methanol
Formel vikt 244.21
Procent renhet 99%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 5-Azacytidine
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Mutagenitet i könsceller Kategorija 1B
Faroangivelser
  • H340-Kan orsaka genetiska defekter.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.