missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

5-Azacytidine, MP Biomedicals™

Produktkod. 11314009 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
50 mg
0.1 g
0.25 g
1 g
Förpackningsstorlek:
100mg
1g
250mg
50mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11314009 50 mg 50mg
11324009 0.1 g 100mg
11334009 0.25 g 250mg
11344009 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11314009 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210082150

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Kemiska identifierare

CAS 320-67-2
Molekylformel C8H12N4O5
Molekylvikt (g/mol) 244.21
InChI-nyckel NMUSYJAQQFHJEW-KVTDHHQDSA-N
Synonym 5-azacytidine, azacitidine, ladakamycin, azacytidine, vidaza, mylosar, azacitidina, azacitidinum, 5-azacitidine, azacitidinum inn-latin
PubChem CID 9444
ChEBI CHEBI:2038
IUPAC-namn 4-amino-1-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-1,2-dihydro-1,3,5-triazin-2-one
LEDER NC1=NC(=O)N(C=N1)[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]1O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 5-Azacytidine
Färg Vitt
Kvantitet 50 mg
Formel vikt 244.2
Fysisk form Pulver
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.