Läs mer
5-Azacytosine, 98% (dry wt.), may cont. up to ca 7% water
Produktkod. 11455433
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11455433 25 g 25g
11445433 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11455433 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13410.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 931-86-2 | C3H4N4O | 112.09 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 931-86-2
Molekylformel C3H4N4O
Molekylvikt (g/mol) 112.09
MDL-nummer MFCD00006033,MFCD00149402,MFCD00051007
InChI-nyckel MFEFTTYGMZOIKO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-azacytosine, 1,3,5-triazin-2 1h-one, 4-amino, 4-amino-1,3,5-triazin-2 1h-one, 4-amino-1,3,5-triazin-2-ol, 4-amino-1,3,5-triazin-2-one, s-triazin-2 1h-one, 4-amino, s-triazin-2-ol, 4-amino, 2-amino-4-hydroxy-s-triazine, 6-amino-1,3,5-triazin-2 1h-one, 4-amino-s-triazin-2 1h-one
PubChem CID 19956
ChEBI CHEBI:72474
LEDER NC1=NC=NC(=O)N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Azacytosine
Smältpunkt >300°C
Anteckningar om analysprocent (torrvikt), kan forts. fram till≈ 7% vatten
Kvantitet 25 g
Beilstein 116378
IUPAC-namn 6-amino-1,2-dihydro-1,3,5-triazin-2-on
Formel vikt 112.09
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.