Läs mer
5-azaindol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15451389
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15451389 5 g 5g
15441389 1 g 1g
15461389 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15451389 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H64272.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 271-34-1 | C7H6N2 | 118.139 g/mol
5-Azaindol är en faktor VIIa-hämmare. Även användbar mellanprodukt för farmaceutisk tillämpning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
5-Azaindol är en faktor VIIa-hämmare. Även användbar mellanprodukt för farmaceutisk tillämpning.
Löslighet
Svårt löslig i vatten. Löslig i metanol och kloroform.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i tättsluten behållare. Med tillräcklig ventilation. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 271-34-1
Molekylformel C7H6N2
Molekylvikt (g/mol) 118.139
MDL-nummer MFCD00955936
InChI-nyckel SRSKXJVMVSSSHB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-azaindole, 1h-pyrrolo 3,2-c pyridine, 1,5-diazaindene, 3,7-dideazapurine, 5-azindole, 5h-pyrrolo 3,2-c pyridine, pyrrolo 3,2-c pyridine, 5-aza indole, 5-aza-indole
PubChem CID 9220
IUPAC-namn lH-pyrrolo[3,2-c]pyridin
LEDER C1=CNC2=C1C=NC=C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Azaindole
Smältpunkt 104 °C till 108 °C
Kvantitet 5 g
Beilstein 109684
Löslighetsinformation Hardly soluble in water. Soluble in methanol and chloroform.
Formel vikt 118.14
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.