Läs mer
5-Azetidin-3-yl-3-(trifluoromethyl)-1,2,4-oxadiazole Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Azetidin-3-yl-3-(trifluoromethyl)-1,2,4-oxadiazole Hydrochloride |
| CAS | 1426290-78-9 |
| Molekylformel | C6H6F3N3O . HCl |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 5-(3-Azetidinyl)-3-(trifluoromethyl)-1,2,4-oxadiazole Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C6H6F3N3O.ClH/c7-6(8,9)5-11-4(13-12-5)3-1-10-2-3;/h3,10H,1-2H2;1H |
| LEDER | Cl.FC(F)(F)c1noc(n1)C2CNC2 |
| IUPAC-namn | 5-(azetidin-3-yl)-3-(trifluoromethyl)-1,2,4-oxadiazole;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 229.59 |
| Formel vikt | 229.023 |