Läs mer
5-Azido-5-deoxy-D-fructose, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Azido-5-deoxy-D-fructose |
| CAS | 94801-02-2 |
| Molekylformel | C6 H11 N3 O5 |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H11N3O5/c7-9-8-1-3-4(11)5(12)6(13,2-10)14-3/h3-5,10-13H,1-2H2/t3-,4-,5+,6?/m1/s1 |
| LEDER | OCC1(O)O[C@H](CN=[N+]=[N-])[C@@H](O)[C@@H]1O |
| IUPAC-namn | (3S,4S,5R)-5-(azidomethyl)-2-(hydroxymethyl)oxolane-2,3,4-triol |
| Molekylvikt (g/mol) | 205.17 |
| Formel vikt | 205.0699 |