Läs mer
5-Benzamidolevulinic Acid, TRC
Produktkod. 30331371
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30331371 100 mg
1 options
Produktkod. 30331371 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB184950100MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Benzamidolevulinic Acid
CAS 102872-00-4
Molekylformel C12H13NO4
Kvantitet 100 mg
Synonym 5-Benzamido-4-oxopentanoic acid
InChI formel InChI=1S/C12H13NO4/c14-10(6-7-11(15)16)8-13-12(17)9-4-2-1-3-5-9/h1-5H,6-8H2,(H,13,17)(H,15,16)
LEDER O=C(CCC(O)=O)CNC(C1=CC=CC=C1)=O
IUPAC-namn 5-benzamido-4-oxopentanoic acid
Molekylvikt (g/mol) 235.25
Formel vikt 235.08