Läs mer
5-Benzoyl-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2-Hydroxy-1H-benzimidazol-5-yl)phenylmethanone |
| CAS | 21472-33-3 |
| Molekylformel | C14 H10 N2 O2 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | (2-Hydroxy-1H-benzimidazol-5-yl)phenylmethanone, Mebendazole Imp. B (EP) |
| InChI formel | InChI=1S/C14H10N2O2/c17-13(9-4-2-1-3-5-9)10-6-7-11-12(8-10)16-14(18)15-11/h1-8H,(H2,15,16,18) |
| LEDER | Oc1nc2cc(ccc2[nH]1)C(=O)c3ccccc3 |
| IUPAC-namn | (2-hydroxy-1H-benzimidazol-5-yl)-phenylmethanone |
| Molekylvikt (g/mol) | 238.24 |
| Formel vikt | 238.0742 |