Läs mer
5-[(bensoylamino)metyl]tiofen-2-sulfonylklorid, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10160972
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10160972 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10242642 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10160972 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer KM04426CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-09-2026
Kemiska identifierare
CAS 138872-44-3
Molekylformel C12H10ClNO3S2
Molekylvikt (g/mol) 315.786
MDL-nummer MFCD00052130
InChI-nyckel VGSWVDWOXYTAPG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-benzoylamino methyl thiophene-2-sulfonyl chloride, 5-benzamidomethyl thiophene-2-sulfonyl chloride, 2-benzoylaminomethyl thiophene-5-sulfonylchloride, 2-benzoylaminomethyl thiophene-5-sulfonyl chloride, 2-thiophenesulfonylchloride, 5-benzoylamino methyl, 5-phenylformamido methyl thiophene-2-sulfonyl chloride, 5-benzoylamino methyl thiophene-2-sulphonyl chloride, pubchem5470, acmc-20c3wu, 5-benzamidomethyl thiophene-2-sulfonylchloride
PubChem CID 2778878
IUPAC-namn 5-(bensamidometyl)tiofen-2-sulfonylklorid
LEDER C1=CC=C(C=C1)C(=O)NCC2=CC=C(S2)S(=O)(=O)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-[(Benzoylamino)methyl]thiophene-2-sulfonyl chloride
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 315.8
Procent renhet 97%