Läs mer
5-benzyl-1,3-oxazolidin-2-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-benzyl-1,3-oxazolidin-2-one |
| CAS | 42746-49-6 |
| Molekylformel | C10H11NO2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H11NO2/c12-10-11-7-9(13-10)6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2,(H,11,12) |
| LEDER | O=C1NCC(Cc2ccccc2)O1 |
| IUPAC-namn | 5-benzyl-1,3-oxazolidin-2-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 177.2 |
| Formel vikt | 177.079 |