Läs mer
5-bensyl-lH-tetrazol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7033544
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11430220 1 g 1g
11440220 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11430220 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H50675.03
CAS: 18489-25-3 | C8H8N4 | 160.18 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 18489-25-3
Molekylformel C8H8N4
Molekylvikt (g/mol) 160.18
MDL-nummer MFCD00068730
InChI-nyckel HHDRWGJJZGJSGZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-benzyl-1h-tetrazole, 5-benzyltetrazole, 1h-tetrazole, 5-phenylmethyl, 5-benzyl-2h-1,2,3,4-tetraazole, 5-benzyl-1h-1,2,3,4-tetrazole, 5-benzyl-2h-1,2,3,4-tetrazole, 5-phenylmethyltetrazole, maybridge1_003729, acmc-209em5, 5-phenylmethyl-1h-tetrazole
PubChem CID 223451
IUPAC-namn 5-bensyl-2H-tetrazol
LEDER C(C1=NNN=N1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Benzyl-1H-tetrazole
Kvantitet 1 g
Formel vikt 160.18
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.