missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
5-Benzyl-4,5,6,7-tetrahydrothieno[3,2-c]pyridine Hydrochloride, Mikromol™
Beskrivning
5-Benzyl-4,5,6,7-tetrahydrothieno[3,2-c]pyridine Hydrochloride
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Benzyl-4,5,6,7-tetrahydrothieno[3,2-c]pyridine Hydrochloride |
| CAS | 54903-07-0 |
| Analyt- eller komponentnamn | 5-Benzyl-4,5,6,7-tetrahydrothieno[3,2-c]pyridine Hydrochloride |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C14 H15 N S . Cl H |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Ticlopidine Hydrochloride Imp. D (EP), Ticlopidine Imp. D (EP), 5-Benzyl-4,5,6,7-tetrahydrothieno[3,2-c]pyridine Hydrochloride, Ticlopidine Hydrochloride Imp. D (EP) as Hydrochloride, Ticlopidine Hydrochloride Impurity D as Hydrochloride, Ticlopidine Impurity D as Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C14H15NS.ClH/c1-2-4-12(5-3-1)10-15-8-6-14-13(11-15)7-9-16-14;/h1-5,7,9H,6,8,10-11H2;1H |
| LEDER | Cl.C(N1CCc2sccc2C1)c3ccccc3 |
| IUPAC-namn | 5-benzyl-6,7-dihydro-4H-thieno[3,2-c]pyridine;hydrochloride |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?