Läs mer
5-Benzyl Benzydamine Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-(1,5-Dibenzyl-1H-indazole-3-yl)oxypropyl dimethylamine hydrochloride |
| Analyt- eller komponentnamn | 3-(1,5-Dibenzyl-1H-indazole-3-yl)oxypropyl dimethylamine hydrochloride |
| Frakt skick | Room Temperature |
| InChI formel | InChI=1S/C26H29N3O.ClH/c1-28(2)16-9-17-30-26-24-19-23(18-21-10-5-3-6-11-21)14-15-25(24)29(27-26)20-22-12-7-4-8-13-22;/h3-8,10-15,19H,9,16-18,20H2,1-2H3;1H |
| Lösningstyp | Neat |
| Industry Type | Forensics |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| Formel vikt | 435.2077 |