Läs mer
5-Benzyloxy-2-(1-piperazinyl)pyrimidine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Benzyloxy-2-(1-piperazinyl)pyrimidine |
| CAS | 87789-61-5 |
| Molekylformel | C15H18N4O |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 5-(Phenylmethoxy)-2-(1-piperazinyl)-pyrimidine |
| InChI formel | InChI=1S/C15H18N4O/c1-2-4-13(5-3-1)12-20-14-10-17-15(18-11-14)19-8-6-16-7-9-19/h1-5,10-11,16H,6-9,12H2 |
| LEDER | C(Oc1cnc(nc1)N2CCNCC2)c3ccccc3 |
| IUPAC-namn | 5-phenylmethoxy-2-piperazin-1-ylpyrimidine |
| Molekylvikt (g/mol) | 270.33 |
| Formel vikt | 270.1481 |