Läs mer
5-(bensyloxi)-2-brom-4-metylanilin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10334102
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10334102 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10314202 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10334102 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MO00837DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 499770-88-6
Molekylformel C14H14BrNO
Molekylvikt (g/mol) 292.176
MDL-nummer MFCD04973043
InChI-nyckel FEMSDHJSFUHYSH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-benzyloxy-2-bromo-4-methylaniline, benzyloxybromomethylaniline, 5-benzyloxy-2-bromo-4-methyl-phenylamine
PubChem CID 7018023
IUPAC-namn 2-brom-4-metyl-5-fenylmetoxianilin
LEDER CC1=CC(=C(C=C1OCC2=CC=CC=C2)N)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-(Benzyloxy)-2-bromo-4-methylaniline
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 292.17
Procent renhet 97%