Läs mer
5-(Benzyloxy)-2-bromobenzaldehyde, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-(Benzyloxy)-2-bromobenzaldehyde |
| CAS | 85604-06-4 |
| Molekylformel | C14 H11 Br O2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H11BrO2/c15-14-7-6-13(8-12(14)9-16)17-10-11-4-2-1-3-5-11/h1-9H,10H2 |
| LEDER | Brc1ccc(OCc2ccccc2)cc1C=O |
| IUPAC-namn | 2-bromo-5-phenylmethoxybenzaldehyde |
| Molekylvikt (g/mol) | 291.14 |
| Formel vikt | 289.994 |