missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
5-(Benzyloxy)-2-Hydroxybenzoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-(Benzyloxy)-2-Hydroxybenzoic Acid |
| CAS | 16094-44-3 |
| Molekylformel | C14H12O4 |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H12O4/c15-13-7-6-11(8-12(13)14(16)17)18-9-10-4-2-1-3-5-10/h1-8,15H,9H2,(H,16,17) |
| LEDER | OC(=O)c1cc(OCc2ccccc2)ccc1O |
| IUPAC-namn | 2-hydroxy-5-phenylmethoxybenzoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 244.24 |
| Formel vikt | 244.0736 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?