Läs mer
5-Benzyloxy-6-methoxyindole, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Benzyloxy-6-methoxyindole |
| CAS | 4790-04-9 |
| Molekylformel | C16 H15 N O2 |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H15NO2/c1-18-15-10-14-13(7-8-17-14)9-16(15)19-11-12-5-3-2-4-6-12/h2-10,17H,11H2,1H3 |
| LEDER | COc1cc2[nH]ccc2cc1OCc3ccccc3 |
| IUPAC-namn | 6-methoxy-5-phenylmethoxy-1H-indole |
| Molekylvikt (g/mol) | 253.3 |
| Formel vikt | 253.1103 |