missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
5-Benzyloxy-6-methoxyindole, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Benzyloxy-6-methoxyindole |
| CAS | 4790-04-9 |
| Molekylformel | C16 H15 N O2 |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H15NO2/c1-18-15-10-14-13(7-8-17-14)9-16(15)19-11-12-5-3-2-4-6-12/h2-10,17H,11H2,1H3 |
| LEDER | COc1cc2[nH]ccc2cc1OCc3ccccc3 |
| IUPAC-namn | 6-methoxy-5-phenylmethoxy-1H-indole |
| Molekylvikt (g/mol) | 253.3 |
| Formel vikt | 253.1103 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?