Learn More
5-Benzyloxy Omeprazole, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Kemiskt namn eller material | 5-Benzyloxy Omeprazole |
| CAS | 1215799-39-5 |
| Molekylformel | C23 H23 N3 O3 S |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C23H23N3O3S/c1-15-12-24-21(16(2)22(15)28-3)14-30(27)23-25-19-10-9-18(11-20(19)26-23)29-13-17-7-5-4-6-8-17/h4-12H,13-14H2,1-3H3,(H,25,26) |
| LEDER | COc1c(C)cnc(CS(=O)c2nc3cc(OCc4ccccc4)ccc3[nH]2)c1C |
| IUPAC-namn | 2-[(4-methoxy-3,5-dimethylpyridin-2-yl)methylsulfinyl]-5-phenylmethoxy-1H-benzimidazole |
| Molekylvikt (g/mol) | 421.51 |
| Formel vikt | 421.146 |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?