Läs mer
5-Benzyloxy Omeprazole, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Benzyloxy Omeprazole |
| CAS | 1215799-39-5 |
| Molekylformel | C23 H23 N3 O3 S |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C23H23N3O3S/c1-15-12-24-21(16(2)22(15)28-3)14-30(27)23-25-19-10-9-18(11-20(19)26-23)29-13-17-7-5-4-6-8-17/h4-12H,13-14H2,1-3H3,(H,25,26) |
| LEDER | COc1c(C)cnc(CS(=O)c2nc3cc(OCc4ccccc4)ccc3[nH]2)c1C |
| IUPAC-namn | 2-[(4-methoxy-3,5-dimethylpyridin-2-yl)methylsulfinyl]-5-phenylmethoxy-1H-benzimidazole |
| Molekylvikt (g/mol) | 421.51 |
| Formel vikt | 421.146 |