missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
5-(Benzyloxy)resorcinol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-(Benzyloxy)resorcinol |
| CAS | 59291-87-1 |
| Molekylformel | C13H12O3 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 5-(Phenylmethoxy)-1,3-benzenediol, 1-Benzyloxy-3,5-dihydroxybenzene, 5-Benzyloxybenzene-1,3-diol |
| InChI formel | InChI=1S/C13H12O3/c14-11-6-12(15)8-13(7-11)16-9-10-4-2-1-3-5-10/h1-8,14-15H,9H2 |
| LEDER | Oc1cc(O)cc(OCc2ccccc2)c1 |
| IUPAC-namn | 5-phenylmethoxybenzene-1,3-diol |
| Molekylvikt (g/mol) | 216.23 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?