missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
5-Benzyloxy Rosiglitazone-d4, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Benzyloxy Rosiglitazone-d4 |
| CAS | 1794768-28-7 |
| Molekylformel | C25H21D4N3O4S |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 5-{4-[2-[(5-Benzyloxypyridin-2-yl)methylamino]ethoxy]benzyl}thiazolidine-2,4-dione-d4, 5-[[3-[2-[Methyl[5-(phenylmethoxy)-2-pyridinyl]amino]ethoxy]phenyl]methyl]-2,4-thiazolidinedione-d4 |
| InChI formel | InChI=1S/C25H25N3O4S/c1-28(23-12-11-21(16-26-23)32-17-19-5-3-2-4-6-19)13-14-31-20-9-7-18(8-10-20)15-22-24(29)27-25(30)33-22/h2-12,16,22H,13-15,17H2,1H3,(H,27,29,30)/i13D2,14D2 |
| LEDER | [2H]C([2H])(Oc1ccc(CC2SC(=O)NC2=O)cc1)C([2H])([2H])N(C)c3ccc(OCc4ccccc4)cn3 |
| IUPAC-namn | 5-[[4-[1,1,2,2-tetradeuterio-2-[methyl-(5-phenylmethoxypyridin-2-yl)amino]ethoxy]phenyl]methyl]-1,3-thiazolidine-2,4-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 467.57 |
| Formel vikt | 467.1817 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?