Läs mer
5-(Benzyloxycarbonylamino)valeric acid, 97%
Produktkod. 15472389
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
Produktkod. 15472389
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H64958.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 23135-50-4 | C13H17NO4 | 251.28 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 23135-50-4
Molekylformel C13H17NO4
Molekylvikt (g/mol) 251.28
MDL-nummer MFCD00188458
InChI-nyckel QYYPKLYDFCYGPG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-benzyloxy carbonyl amino pentanoic acid, 5-benzyloxycarbonylamino-pentanoic acid, 5-benzyloxycarbonylamino pentanoic acid, z-5-ava-oh, 5-carbobenzoxyamino valeric acid, 5-carbobenzoxyamino pentanoic acid, 5-phenylmethoxycarbonylamino pentanoic acid, 5-benzyloxycarbonylamino-pentanoicacid, pubchem20738
PubChem CID 3690024
LEDER OC(=O)CCCCNC(=O)OCC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Kemiskt namn eller material 5-(Benzyloxycarbonylamino)valeric acid
Smältpunkt 99°C to 105°C
Färg White
Linjär formel C6H4CH2OCONH2(CH2)4CO2H
Beilstein 2334766
IUPAC-namn 5-(phenylmethoxycarbonylamino)pentanoic acid
Kvantitet 5 g
Formel vikt 251.28
Procent renhet 97%
Fysisk form Solid
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt