Läs mer
5-Benzyloxyindole-3-carboxaldehyde, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10189739 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10189739 1 g Glass bottle 1g
1 options
Produktkod. 10189739 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 433430010
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Benzyloxyindole-3-carboxaldehyde
CAS 6953-22-6
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 241°C to 242°C
Färg Yellow to Brown
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (HPLC)
Förpackning Glass bottle
Molekylformel C16H13NO2
MDL-nummer MFCD00014562
Kvantitet 1 g
Synonym 5-benzyloxyindole-3-carboxaldehyde, 5-benzyloxyindole-3-carbaldehyde, 5-benzyloxy-1h-indole-3-carbaldehyde, 5-phenylmethoxy-1h-indole-3-carbaldehyde, 5-benzyloxy-3-formylindole, 5-benzyloxy-indole-3-carboxaldehyde, 5-benzyloxy-3-formyl-1h-indole, 5-benzyloxy-3-indolecarboxaldehyde, 5-benzyloxy indole-3-carboxyaldehyde
InChI-nyckel DJGNUBADRQIDNQ-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC=C(C=C1)COC2=CC3=C(C=C2)NC=C3C=O
IUPAC-namn 5-phenylmethoxy-1H-indole-3-carbaldehyde
Molekylvikt (g/mol) 251.28
PubChem CID 81398
Formel vikt 251.28
Procent renhet 98%
Fysisk form Crystalline Powder
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 5-Benzyloxyindole-3-carboxaldehyde
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.