Läs mer
5-Benzyloxyindole, 94%, may contain up to ca 7% toluene
Produktkod. 11416217
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11416217 1 g 1g
11426217 5 g 5g
11436217 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11416217 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B25143.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1215-59-4 | C15H13NO | 223.275 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1215-59-4
Molekylformel C15H13NO
Molekylvikt (g/mol) 223.275
MDL-nummer MFCD00005676
InChI-nyckel JCQLPDZCNSVBMS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-benzyloxyindole, 5-benzyloxy-1h-indole, 1h-indole, 5-phenylmethoxy, benzyloxy-5 indole, indole, 5-benzyloxy, 5-benzyloxy indole, unii-yci4z02e1c
PubChem CID 14624
IUPAC-namn 5-fenylmetoxi-lH-indol
LEDER C1=CC=C(C=C1)COC2=CC3=C(C=C2)NC=C3
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Benzyloxyindole
Smältpunkt 96°C to 101°C
Anteckningar om analysprocent kan innehålla upp till≈ 7% toluen
Kvantitet 1 g
Beilstein 173532
Formel vikt 223.28
Procent renhet 94%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.