missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
5-Benzyloxytryptophol-alpha,alpha,beta,beta-d4, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-(Phenylmethoxy)-1 H-indole-3-ethan-alpha,alpha,beta,beta-d4-ol |
| CAS | 75238-47-0 |
| Molekylformel | C17 D4 H13 N O2 |
| Kvantitet | 0.01 g |
| Synonym | 1 H-Indole-3-ethan-α,α,β,β-d4-ol, 5-(phenylmethoxy)- (9 CI), 5-(Phenylmethoxy)-1 H-indole-3-ethan-α,α,β,β-d4-ol, 2-(5-Benzyloxy-1 H-indol-3-yl)-ethanol, 5-Benzyloxytryptophol-α,α,β,β-d4, 5-Benzyloxy-1 H-indole-3-ethanol-D4 (ethanol-D4) |
| InChI formel | InChI=1 S/C17H17NO2/c19-9-8-14-11-18-17-7-6-15(10-16(14)17)20-12-13-4-2-1-3-5-13/h1-7,10-11,18-19 H,8-9,12H2/i8D2,9D2 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])(O)C([2 H])([2 H])c1c[nH]c2ccc(OCc3ccccc3)cc12 |
| IUPAC-namn | 1,1,2,2-tetradeuterio-2-(5-phenylmethoxy-1 H-indol-3-yl)ethanol |
| Molekylvikt (g/mol) | 271.347 |
| Formel vikt | 271.151 g/mol |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?