Läs mer
Alfa Aesar™ 5-Benzylsulfamoyl-2-methylbenzeneboronic acid, 97%
Produktkod. 15490206
Change view
Kvantitet:
250 mg
Förpackningsstorlek:
250mg
Produktkod. Kvantitet unitSize
15490206 250 mg 250mg
1 options
Produktkod. 15490206 Leverantör Alfa Aesar™ Leverantörsnummer H52919.MD
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Benzylsulfamoyl-2-methylbenzeneboronic acid
CAS 871329-73-6
Smältpunkt 118°C to 122°C
Molekylformel C14H16BNO4S
MDL-nummer MFCD07363760
Kvantitet 250 mg
Synonym n-benzyl 3-borono-4-methylbenzenesulfonamide, 5-n-benzylsulfamoyl-2-methylphenyl boronic acid, 5-benzylsulfamoyl-2-methylbenzeneboronic acid, 4-n-benzylsulphamoyl-2-boronotoluene, n-benzyl-3-borono-4-methylbenzenesulphonamide, 5-benzylsulfamoyl-2-methylphenylboronic acid, boronic acid,b-2-methyl-5-phenylmethyl amino sulfonyl phenyl, acmc-209qgg, n-benzyl-3-borono-4-methylbenzenesulfonamide, 4-n-benzylsulfamoyl-2-boronotoluene
InChI-nyckel VFDVOIFZPBZUIB-UHFFFAOYSA-N
LEDER B(C1=C(C=CC(=C1)S(=O)(=O)NCC2=CC=CC=C2)C)(O)O
IUPAC-namn [5-(benzylsulfamoyl)-2-methylphenyl]boronic acid
Molekylvikt (g/mol) 305.155
PubChem CID 44119420
Formel vikt 305.16
Procent renhet 97%