missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
5-Benzylthio-1H-tetrazole, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Benzylthio-1H-tetrazole |
| CAS | 21871-47-6 |
| Molekylformel | C8H8N4S |
| Kvantitet | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H8N4S/c1-2-4-7(5-3-1)6-13-8-9-11-12-10-8/h1-5H,6H2,(H,9,10,11,12) |
| LEDER | C(Sc1nnn[nH]1)c2ccccc2 |
| IUPAC-namn | 5-benzylsulfanyl-2H-tetrazole |
| Molekylvikt (g/mol) | 192.24 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?