Läs mer
5-Beta-Cholanic Acid-3Alpha-ol-6-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Beta-Cholanic Acid-3Alpha-ol-6-one |
| CAS | 2393-61-5 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C24H38O4 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 3α-Hydroxy-6-oxo-5β-Cholan-24-oic Acid, (3α,5β)-3-Hydroxy-6-oxocholan-24-oic Acid, 5β-Cholanic acid-3α-ol-6-one, 6-Ketolithocholic Acid, 6-Oxolithocholic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C24H38O4/c1-14(4-7-22(27)28)17-5-6-18-16-13-21(26)20-12-15(25)8-10-24(20,3)19(16)9-11-23(17,18)2/h14-20,25H,4-13H2,1-3H3,(H,27,28)/t14-,15-,16+,17-,18+,19+,20+,23-,24-/m1/s1 |
| LEDER | C[C@H](CCC(=O)O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC(=O)[C@@H]4C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C |
| IUPAC-namn | (4R)-4-[(3R,5R,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-3-hydroxy-10,13-dimethyl-6-oxo-1,2,3,4,5,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]pentanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 390.56 |
| Visa mer |