Läs mer
5-Beta-Pregnane-3-Alpha,20-Alpha-diol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pregnanediol |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H36O2/c1-13(22)17-6-7-18-16-5-4-14-12-15(23)8-10-20(14,2)19(16)9-11-21(17,18)3/h13-19,22-23H,4-12H2,1-3H3/t13-,14+,15+,16-,17+,18-,19-,20-,21+/m0/s1 |
| Formel vikt | 320.2715 |
| Procent renhet | >95% |