Läs mer
5 % biodiesel/95 % hög cetandiesel, v/v, VHG™
Beskrivelse
5 % biodiesel/95 % hög cetan-diesel, v/v
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Bio Diesel Fuel |
| CAS | 870530-78-2 |
| Analyt- eller komponentnamn | Bio Diesel Fuel |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Koncentration | 5% |
| Synonym | Diesel fuel substitutes, biodiesel, B 10, B 10 biofuel, B 100, B 100 biofuel, B 20, B 20 biofuel, B 5, B 5 biofuel, B 50, B 50 biofuel, Biodiesel, Biofuels, biodiesel, Biodiesel fuel |
| IUPAC-namn | Biodieselbränsle |
| Lösningsmedel eller matris | Högcetan-diesel/biodiesel |
| Kvantitet | 20 ml |