Läs mer
5-[Bis(1H-1,2,4-triazol-1-yl)methyl]-α1,α1,α3,α3-tetramethyl-1,3-benzenediacetonitrile, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-[Bis(1H-1,2,4-triazol-1-yl)methyl]-alpha1,alpha1,alpha3,alpha3-tetramethyl-1,3-benzenediacetonitrile |
| CAS | 1186102-55-5 |
| Molekylformel | C19 H20 N8 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 1,3-Benzenediacetonitrile, 5-[bis(1H-1,2,4-triazol-1-yl)methyl]-α1,α1,α3,α3-tetramethyl-, 2,2'-[5-[Bis(1H-1,2,4-triazol-1-yl)methyl]benzene-1,3-diyl]bis(2-methylpropanenitrile), 2-[3-[bis(1,2,4-triazol-1-yl)methyl]-5-(1-cyano-1-methyl-ethyl)phenyl]-2-methyl-propanenitrile |
| InChI formel | InChI=1S/C19H20N8/c1-18(2,8-20)15-5-14(6-16(7-15)19(3,4)9-21)17(26-12-22-10-24-26)27-13-23-11-25-27/h5-7,10-13,17H,1-4H3 |
| LEDER | CC(C)(C#N)c1cc(cc(c1)C(C)(C)C#N)C(n2cncn2)n3cncn3 |
| IUPAC-namn | 2-[3-[bis(1,2,4-triazol-1-yl)methyl]-5-(2-cyanopropan-2-yl)phenyl]-2-methylpropanenitrile |
| Molekylvikt (g/mol) | 360.42 |
| Formel vikt | 360.1811 |