Läs mer
5-[Bis(2-chloroethyl)amino]pyrimidine-2,4-diol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Uramustine |
| CAS | 66-75-1 |
| Molekylformel | C8 H11 Cl2 N3 O2 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 2,4(1H,3H)-Pyrimidinedione, 5-[bis(2-chloroethyl)amino]-, Uracil, 5-[bis(2-chloroethyl)amino]- (6CI,8CI), 5-[Bis(2-chloroethyl)amino]-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione, 2,6-Dihydroxy-5-bis[2-chloroethyl]aminopyrimidine, 5-N,N-Bis(2-chloroethyl)aminouracil, 5-[Bis(2-chloroethyl)amino]uracil, 5-[Di(β-chloroethyl)amino]uracil, Aminouracil mustard, CB 4835, Chlorethaminacil, Demethyldopan, Desmethyldopan, ENT 50439, NCI C04820, NSC-34462, Nordopan, SK 19849, U-8344, Uracil mustard, Uracil nitrogen mustard, Uracillost, Uracilmostaza, Uramustin, Uramustine |
| InChI formel | InChI=1S/C8H11Cl2N3O2/c9-1-3-13(4-2-10)6-5-11-8(15)12-7(6)14/h5H,1-4H2,(H2,11,12,14,15) |
| LEDER | ClCCN(CCCl)C1=CNC(=O)NC1=O |
| IUPAC-namn | 5-[bis(2-chloroethyl)amino]-1H-pyrimidine-2,4-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 252.1 |
| Formel vikt | 251.0228 |