Läs mer
5-[Bis(2-hydroxyethyl)amino]-1-methyl-1H-benzimidazole-2-butanoic Acid Ethyl Ester, Mikromol™
Beskrivning
5-[Bis(2-hydroxyethyl)amino]-1-methyl-1H-benzimidazole-2-butanoic Acid Ethyl Ester, Mikromol
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-[Bis(2-hydroxyethyl)amino]-1-methyl-1H-benzimidazole-2-butanoic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 3543-74-6 |
| Analyt- eller komponentnamn | 5-[Bis(2-hydroxyethyl)amino]-1-methyl-1H-benzimidazole-2-butanoic Acid Ethyl Ester |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C18 H27 N3 O4 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | 5-[Bis(2-hydroxyethyl)amino]-1-methyl-1H-benzimidazole-2-butanoic Acid Ethyl Ester, [1-Methyl-5-bis(2'-hydroxyethyl)aminobenzimidazolyl-2]butanoic Acid Ethyl Ester, 4-[5-[Bis(2-hydroxyethyl)amino]-1-methylbenzimidazol-2-yl]butanoic acid ethyl ester, Ethyl 5-[bis(2-hydroxyethyl)amino]-1-methyl-1H-benzimidazole-2-butanoate, Bendamustine Related Compound C |
| InChI formel | InChI=1S/C18H27N3O4/c1-3-25-18(24)6-4-5-17-19-15-13-14(7-8-16(15)20(17)2)21(9-11-22)10-12-23/h7-8,13,22-23H,3-6,9-12H2,1-2H3 |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | CCOC(=O)CCCc1nc2cc(ccc2n1C)N(CCO)CCO |
| Visa mer |