Läs mer
5-[Bis(2-hydroxyethyl)amino]-1-methyl-1H-benzimidazole-2-butanoic Acid Sodium Salt, Mikromol
Produktkod. 30463192
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
30463192 25 mg
1 options
Produktkod. 30463192 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0154.210025
Discover Mikromol- your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
5-[Bis(2-hydroxyethyl)amino]-1-methyl-1H-benzimidazole-2-butanoic Acid Sodium Salt, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-[Bis(2-hydroxyethyl)amino]-1-methyl-1H-benzimidazole-2-butanoic Acid Sodium Salt
CAS 2469736-46-5
Analyt- eller komponentnamn 5-[Bis(2-hydroxyethyl)amino]-1-methyl-1H-benzimidazole-2-butanoic Acid Sodium Salt
Frakt skick Ice pack (-20°C)
Molekylformel C16 H22 N3 O4 . Na
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 1H-Benzimidazole-2-butanoic acid, 5-[bis(2-hydroxyethyl)amino]-1-methyl-, sodium salt (1:1) (ACI)
InChI formel InChI=1S/C16H23N3O4.Na/c1-18-14-6-5-12(19(7-9-20)8-10-21)11-13(14)17-15(18)3-2-4-16(22)23;/h5-6,11,20-21H,2-4,7-10H2,1H3,(H,22,23);/q;+1/p-1
Lösningstyp Neat
LEDER [Na+].Cn1c(CCCC(=O)[O-])nc2cc(ccc12)N(CCO)CCO
IUPAC-namn sodium;4-[5-[bis(2-hydroxyethyl)amino]-1-methylbenzimidazol-2-yl]butanoate
Molekylvikt (g/mol) 343.3534
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 343.1508 g/mol