Läs mer
5-BOC-1,4,6,7-tetrahydropyrazolo[4,3-c]pyridin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 15522313 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15522313 1 g 1g
1 options
Produktkod. 15522313 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 450020010
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-02-2027
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-BOC-1,4,6,7-tetrahydropyrazolo[4,3-c]pyridine
CAS 230301-11-8
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 96 % min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C11H17N3O2
Kvantitet 1 g
Synonym tert-butyl 6,7-dihydro-1h-pyrazolo 4,3-c pyridine-5 4h-carboxylate, 5-boc-1,4,6,7-tetrahydropyrazolo 4,3-c pyridine, tert-butyl 6,7-dihydro-2h-pyrazolo 4,3-c pyridine-5 4h-carboxylate, 5-boc-4,5,6,7-tetrahydropyrazolo 4,3-c pyridine, tert-butyl 2h,4h,5h,6h,7h-pyrazolo 4,3-c pyridine-5-carboxylate, tert-butyl 1h,4h,5h,6h,7h-pyrazolo 4,3-c pyridine-5-carboxylate, tert-butyl 2,4,6,7-tetrahydro-5h-pyrazolo-4,3-c pyridine-5-carboxylate, tert-butyl 2,4,6,7-tetrahydro-5h-pyrazolo 4,3-c pyridine-5-carboxylate, t-butyl 1h,4h,6h,7h-pyrazolo 4,3-c pyridine-5-carboxylate, tert-butyl 1h,4h,6h,7h-pyrazolo 4,3-c pyridine-5-carboxylate
InChI-nyckel BHYPERDTLBCHAE-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC(C)(C)OC(=O)N1CCC2=C(C1)C=NN2
IUPAC-namn tert-butyl-1,4,6,7-tetrahydropyrazolo[4,3-c]pyridin-5-karboxylat
Molekylvikt (g/mol) 223.27
PubChem CID 10398680
Formel vikt 223.27
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 5-BOC-1,4,6,7-tetrahydropyrazolo[4,3-c]pyridine
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.