Läs mer
5-(Boc-amino)-1-pentanol, 96%
Produktkod. 11378586
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11378586 5 g 5g
11368586 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11378586 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L17649.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 75178-90-4 | C10H21NO3 | 203.28 g/mol
5-(Boc-amino)-1-pentanol kan användas som icke-begränsande länkar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
5-(Boc-amino)-1-pentanol kan användas som icke-begränsande länkar.
Löslighet Svår att
blanda i vatten.
Anteckningar
Fuktkänslig. Förvaras torrt. Förvaras åtskilt från aktiva metaller, baser, oxidationsmedel och värme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 75178-90-4
Molekylformel C10H21NO3
Molekylvikt (g/mol) 203.28
MDL-nummer MFCD01862955
InChI-nyckel DDGNGFVNTZJMMZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-boc-amino-1-pentanol, tert-butyl n-5-hydroxypentyl carbamate, tert-butyl 5-hydroxypentyl carbamate, 5-tert-butoxycarbonylamino-1-pentanol, n-5-hydroxypentyl carbamic acid tert-butyl ester, tert-butyl 5-hydroxypentylcarbamate, carbamic acid, 5-hydroxypentyl-, 1,1-dimethylethyl ester, n-boc-5-aminopentanol, 5-boc-amino 1-pentanol, acmc-209ox9
PubChem CID 4456136
IUPAC-namn tert-butyl N-(5-hydroxipentyl)karbamat
LEDER CC(C)(C)OC(=O)NCCCCCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-(Boc-amino)-1-pentanol
Linjär formel (CH3)3COCONH(CH2)5OH
Brytningsindex 1.456
Beilstein 3603659
Löslighetsinformation Difficult to mix in water.
Densitet 1
Kvantitet 5 g
Flampunkt >109°C (228°F)
Formel vikt 203.28
Procent renhet 96%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.