missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
5-Boronopicolinic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Boronopicolinic Acid |
| CAS | 913836-11-0 |
| Molekylformel | C6 H6 B N O4 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 2-Carboxypyridine-5-boronic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C6H6BNO4/c9-6(10)5-2-1-4(3-8-5)7(11)12/h1-3,11-12H,(H,9,10) |
| LEDER | OB(O)c1ccc(nc1)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 5-boronopyridine-2-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 166.927 |
| Formel vikt | 167.039 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?