Läs mer
MedChemExpress 5-BrdU
Produktkod. 16416996
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
16416996 100 mg
1 options
Produktkod. 16416996 Leverantör MedChemExpress Leverantörsnummer HY15910100mg
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-11-2026
MedChemExpress 5-BrdU (BrdU) is a nucleoside analog that competes with thymidine for incorporation into DNA. 5-BrdU is commonly used in the detection of proliferating cells.
Specifikationer
Molekylvikt (g/mol) 307.1 g/mol
Produkttyp Reference compound
Innehåll och lagring 4°C, protect from light∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light)
Frakt skick Room temperature
Renhet 95.0%
Kvantitet 100 mg
Löslighetsinformation DMSO : 250 mg/mL (814.07 mM∣Need ultrasonic) ∣H2O : 2 mg/mL (6.51 mM∣ultrasonic and warming and heat to 60°C)
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death
CAS 59-14-3
Synonym BrdU∣ 5-Bromo-2'-deoxyuridine∣ BUdR